SML0694
BX-795 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[3-[[5-iodo-4-[[3-[(2-thienylcarbonyl)amino]propyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]phenyl]-1-Pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Ic1cnc(Nc2cccc(NC(=O)N3CCCC3)c2)nc1NCCCNC(=O)c4cccs4
InChI
1S/C23H26IN7O2S/c24-18-15-27-22(30-20(18)25-9-5-10-26-21(32)19-8-4-13-34-19)28-16-6-3-7-17(14-16)29-23(33)31-11-1-2-12-31/h3-4,6-8,13-15H,1-2,5,9-12H2,(H,26,32)(H,29,33)(H2,25,27,28,30)
chave InChI
VAVXGGRQQJZYBL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)