SML1644
MRT68921 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[3-[[5-Cyclopropyl-2-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-6-isoquinolinyl)amino]-4-pyrimidinyl]amino]propyl]-cyclobutanecarboxamide dihydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C1)CCC2=C1C=CC(NC3=NC=C(C4CC4)C(NCCCNC(C5CCC5)=O)=N3)=C2.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C25H34N6O.2ClH/c1-31-13-10-19-14-21(9-8-20(19)16-31)29-25-28-15-22(17-6-7-17)23(30-25)26-11-3-12-27-24(32)18-4-2-5-18;;/h8-9,14-15,17-18H,2-7,10-13,16H2,1H3,(H,27,32)(H2,26,28,29,30);2*1H
chave InChI
NLKPLTWKINJHCK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as a specific inhibitor of Unc-51-like kinase 1 (ULK1) in SH-SY5Y neuroblastoma cells
- as an inhibitor of ULK1 and ULK2 kinases in intrahepatic lymphocytes
- as a ULK1 inhibitor to test its effect on attenuation of autophagosome accumulation in ubiquitin-specific peptidase 24 (USP24) knockdown containing human neuroglioma H4 cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)