850541P
Avanti
MEGA-9
Avanti Research™ - A Croda Brand 850541P, powder
Sinônimo(s):
N-nonanoyl-N-methylglucamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (850541P-1g)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850541P
aplicação(ões)
microbiology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CN(C)C(CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C16H33NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-14(21)17(2)10-12(19)15(22)16(23)13(20)11-18/h12-13,15-16,18-20,22-23H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,15+,16+/m0/s1
chave InChI
GCRLIVCNZWDCDE-SJXGUFTOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3