860385P
Avanti
16:0-18:1 D5 PG
1-hexadecanoyl-2-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol-1′,1′,2′,3′,3′-d5) (ammonium salt), powder
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol-d5) (ammonium salt); 110899
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860385P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860385P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C(O)([2H])C([2H])([2H])O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
chave InChI
WFYVYFVKHCDATR-GKRQAWATSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)