850464P
Avanti
18:0-14:0 PC
1-stearoyl-2-myristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinônimo(s):
1-octadecanoyl-2-tetradecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; SMPC; PC(18:0/14:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 25 mg (850464P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850464P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C40H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-20-21-23-24-26-28-30-32-39(42)46-36-38(37-48-50(44,45)47-35-34-41(3,4)5)49-40(43)33-31-29-27-25-22-17-15-13-11-9-7-2/h38H,6-37H2,1-5H3/t38-/m1/s1
chave InChI
MZWGYEJOZNRLQE-KXQOOQHDSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as a standard for ultraperformance liquid chromatography-triple quadrupole time-of-flight mass spectrometry (UPLC–QTOF) for the lipid profiling of human plasma
- as a standard for liquid chromatography-mass spectrometry(LC-MS)
- in vesicle preparation
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)