850542P
Avanti
MEGA-10
Avanti Research™ - A Croda Brand 850542P, powder
Sinônimo(s):
N-decanoyl-N-methylglucamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
peso molecular
349.46 g/mol
embalagem
pkg of 1 × 1 g (850542P-1g)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850542P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CN(C)C(CCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C17H35NO6/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-15(22)18(2)11-13(20)16(23)17(24)14(21)12-19/h13-14,16-17,19-21,23-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,16+,17+/m0/s1
chave InChI
UMWKZHPREXJQGR-XOSAIJSUSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)