890860P
Avanti
14:0 TAP
Avanti Research™ - A Croda Brand 890860P, powder
Sinônimo(s):
1,2-dimyristoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 200 mg (890860P-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 890860P
tipo de lipídio
cationic lipids
transfection
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C34H68NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-33(36)38-31-32(30-35(3,4)5)39-34(37)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h32H,6-31H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
WOSYUIOSAOFINL-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- the preparation of cationic liposomes
- reconstitution of bacteriorhodopsin (BR) and proteorhodopsin (PR) into liposomes
- composing lipid–styrene maleic acid (SMA) complexes
- liposome preparation by double emulsion method
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)