850540P
Avanti
MEGA-8
Avanti Research™ - A Croda Brand 850540P, powder
Sinônimo(s):
N-octanoyl-N-methylglucamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (850540P-1g)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850540P
aplicação(ões)
sample preservation
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CN(C)C(CCCCCCC)=O
InChI
1S/C15H31NO6/c1-3-4-5-6-7-8-13(20)16(2)9-11(18)14(21)15(22)12(19)10-17/h11-12,14-15,17-19,21-22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,14+,15+/m0/s1
chave InChI
SBWGZAXBCCNRTM-CTHBEMJXSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)