Y0002025
Plastic additive 25
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Trihexyl O-butyrylcitrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
17.7 (vs air)
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
pf
−55 °C (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCOC(=O)CC(CC(=O)OCCCCCC)(OC(=O)CCC)C(=O)OCCCCCC
InChI
1S/C28H50O8/c1-5-9-12-15-19-33-25(30)22-28(36-24(29)18-8-4,27(32)35-21-17-14-11-7-3)23-26(31)34-20-16-13-10-6-2/h5-23H2,1-4H3
chave InChI
GWVUTNGDMGTPFE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)