Y0002024
Plastic additive 27
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dioctyl terephthalate, Bis(2-ethylhexyl) terephthalate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
pressão de vapor
1 mmHg ( 217 °C)
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
p.e.
400 °C (lit.)
pf
−48 °C
densidade
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-5-9-11-19(7-3)17-27-23(25)21-13-15-22(16-14-21)24(26)28-18-20(8-4)12-10-6-2/h13-16,19-20H,5-12,17-18H2,1-4H3
chave InChI
RWPICVVBGZBXNA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
awg
Ponto de fulgor (°F)
413.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
212 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)