Y0002023
Plastic additive 26
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Trioctyl trimellitate, Tris(2-ethylhexyl) trimellitate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
EDQM
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
p.e.
414 °C (lit.)
densidade
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
chave InChI
KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
435.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
224 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)