81619
Ectoine
≥95.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, Thp(B)
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formulário
powder
peso molecular
142.16 g/mol
condição de armazenamento
dry at room temperature
cor
white
solubilidade
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
cadeia de caracteres SMILES
CC1=N[C@@H](CCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-4-7-3-2-5(8-4)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
chave InChI
WQXNXVUDBPYKBA-YFKPBYRVSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?