D150959
1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
Metformin
Ensaio
97%
Formulário
crystals
pf
223-226 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN(C)C(=N)NC(N)=N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
chave InChI
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Descrição geral
Metformin is used as an organic base catalyst for the transesterification of coconut oil with methanol.
Aplicação
- bis(1,1-dimethylbiguanido)copper(II) octahydrate
- bis(1,1-dimethylbiguanido)nickel(II)
- 1,1-dimethylbiguanidium tetrabromothallate(III)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Glucose metabolism is regulated by the opposing actions of insulin and glucagon. Insulin is released from pancreatic ß cells in response to high blood glucose levels and regulates glucose metabolism through its actions on muscle, liver, and adipose tissue.
We present an article about how proliferating cells require the biosynthesis of structural components for biomass production and for genomic replication.