E2271
Ectoine
osmoprotectant
Sinônimo(s):
(S)-2-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid, Thp(B)
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
≥98.0% (TLC)
forma
powder
peso molecular
142.16
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC1=N[C@@H](CCN1)C(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O2/c1-4-7-3-2-5(8-4)6(9)10/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
chave InChI
WQXNXVUDBPYKBA-YFKPBYRVSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1