H3264
n-Heptyl β-D-thioglucopyranoside
≥99% (GC)
Sinônimo(s):
Heptyl thioglucoside, Heptyl-β-D-1-thioglucopyranoside
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
powder
peso molecular
294.41 g/mol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
CMC
30
pf
98 °C ((208 °F ))
solubilidade
methanol: 100 mg/mL, clear, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C13H26O5S/c1-2-3-4-5-6-7-19-13-12(17)11(16)10(15)9(8-14)18-13/h9-17H,2-8H2,1H3/t9-,10-,11+,12-,13+/m1/s1
chave InChI
HPEGNLMTTNTJSP-LBELIVKGSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3