O3129
N-Octanoyl-N-methylglucamine
≥97% (GC)
Sinônimo(s):
N-(D-Glucityl)-N-methyloctanamide, N-Methyl-N-octanoyl-D-glucamine, MEGA-8, OMEGA
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Ensaio
≥97% (GC)
forma
powder
peso molecular
321.41 g/mol
cor
white
CMC
58 mM (20-25°C)
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC(=O)N(C)C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C15H31NO6/c1-3-4-5-6-7-8-13(20)16(2)9-11(18)14(21)15(22)12(19)10-17/h11-12,14-15,17-19,21-22H,3-10H2,1-2H3/t11-,12+,14+,15+/m0/s1
chave InChI
SBWGZAXBCCNRTM-CTHBEMJXSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3