19181
n-Octyl β-D-maltoside
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
n-Octyl β-D-maltopyranoside
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]/D 58.0±3.0°, c = 1 in H2O
peso molecular
average mol wt 38,000
número de agregação
84
Impurezas
≤0.25% n-octanol
CMC
23.4
solubilidade
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
histology
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H38O11/c1-2-3-4-5-6-7-8-28-19-17(27)15(25)18(12(10-22)30-19)31-20-16(26)14(24)13(23)11(9-21)29-20/h11-27H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20-/m1/s1
chave InChI
MASIZQYHVMQQKI-OIIXUNCGSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?