Documentos Principais
324707
Millipore
ELUGENT Detergent, 50% Solution
Non-ionic detergent composed of a mixture of alkyl glucosides.
Sinônimo(s):
ELUGENT Detergent, 50% Solution
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Formulário
viscous liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
clear brown to yellow
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Non-ionic detergent composed of a mixture of alkyl glucosides. Like n-octyl-β-D-glucopyranoside and TRITON X-100 Detergent, it is useful for solubilization and purification of membrane-bound proteins. Relatively low cost alternative to n-octyl-β-D-glucopyranoside and n-octyl-β-D-maltoside in large-scale solubilizations. HLB number: 13.1.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
forma física
50% aqueous solution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3