D8035
n-Dodecyl β-D-glucopyranoside
≥98% (GC)
Sinônimo(s):
Dodecyl glucoside
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
forma
powder
peso molecular
348.47 g/mol
técnica(s)
protein quantification: suitable
CMC
0.13
solubilidade
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H36O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23-18-17(22)16(21)15(20)14(13-19)24-18/h14-22H,2-13H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,18-/m1/s1
chave InChI
PYIDGJJWBIBVIA-UYTYNIKBSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3