Documentos Principais
850510P
Avanti
n-nonyl-β-D-glucoside
n-nonyl-β-D-glucopyranoside, powder
Sinônimo(s):
nonyl glucoside; NG; NGP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H30O6
Número CAS:
Peso molecular:
306.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (contains <0.2% alpha isomer, TLC)
Formulário
powder
peso molecular
306.40 g/mol
embalagem
pkg of 1 × 1 g (850510P-1g)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850510P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OCCCCCCCCC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H30O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)21-15/h11-19H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
chave InChI
QFAPUKLCALRPLH-UXXRCYHCSA-N
Descrição geral
n-nonyl-β-D-glucoside is a non-ionic(3) surfactant.
Nonyl glucoside is a dialyzable nonionic detergent for functional solubilization and purification of membrane proteins.
Ações bioquímicas/fisiológicas
n-nonyl-β-D-glucoside is usually preferred for membrane protein crystallization trials.
Embalagem
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850510P-1g)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)