29396
6-Cyclohexylhexyl β-D-maltoside
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
CYMAL®-6
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Ensaio
≥99.0% (TLC)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +47.0±3°, c = 0.5% in methanol
peso molecular
micellar average mol wt 32,000
número de agregação
63
técnica(s)
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
CMC
0.56 mM
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OCCCCCCC3CCCCC3)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H44O11/c25-12-15-17(27)18(28)20(30)24(33-15)35-22-16(13-26)34-23(21(31)19(22)29)32-11-7-2-1-4-8-14-9-5-3-6-10-14/h14-31H,1-13H2/t15-,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m1/s1
chave InChI
WUCWJXGMSXTDAV-QKMCSOCLSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3