Documentos Principais
469475
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-(Benzyloxycarbonyl)-4-oxazolidinecarboxylic acid
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13NO5
Número CAS:
Peso molecular:
251.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +92°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 97% (HPLC)
pf
70-74 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ether
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H]1COCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO5/c14-11(15)10-7-17-8-13(10)12(16)18-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,15)/t10-/m1/s1
chave InChI
XRRRGBIMHQARMF-SNVBAGLBSA-N
Aplicação
Useful chiral synthon (derived from serine) for the asymmetric synthesis of a variety of nitrogen-containing targets.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Falorni, M. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 6, 287-287 (1995)
Artigos
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.