Key Documents
402451
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
163.17
Beilstein:
4308995
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
solid
atividade óptica
[α]25/D −48°, c = 2 in chloroform
pf
131-133 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N[C@@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m0/s1
chave InChI
QDMNNMIOWVJVLY-QMMMGPOBSA-N
Aplicação
Used for α-amino acid synthesis and the preparation of β-lactam antibiotics.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The Journal of Organic Chemistry, 56, 5385-5385 (1991)
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 40, 1077-1077 (1992)