294640
(S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
99%
Sinônimo(s):
(4S)-(-)-4-(Phenylmethyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-(Phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (4S)-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-(-)-4-benzyl-2-oxazolidinone, (S)-4-benzyloxazolidin-2-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −63°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
pf
86-88 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N[C@H](CO1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m0/s1
chave InChI
OJOFMLDBXPDXLQ-VIFPVBQESA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3