298883
(S)-(−)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
129.16
Beilstein:
3588198
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −18°, c = 6 in ethanol
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
pf
70-73 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C6H11NO2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m1/s1
chave InChI
YBUPWRYTXGAWJX-RXMQYKEDSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reagent employed as a chiral ligand in dirhodium(II) complexes and as a chiral auxiliary in aldol addition reactions. Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis. For a recent review, see Aldrichimica Acta.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Journal of the American Chemical Society, 115, 9968-9968 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5107-5107 (1993)
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
298883-1G | 4061826657287 |
298883-5G | 4061833321300 |