Documentos Principais
450677
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-4-Isopropyl-5,5-dimethyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
157.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]22/D −47°, c = 1 in H2O
pf
86-87 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H]1NC(=O)OC1(C)C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-5(2)6-8(3,4)11-7(10)9-6/h5-6H,1-4H3,(H,9,10)/t6-/m0/s1
chave InChI
QICFUFOXXNIZFF-LURJTMIESA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)