298891
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
99%
Sinônimo(s):
(4R,5S)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
177.20
Beilstein:
1211705
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]18/D +168°, c = 2 in chloroform
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
pf
121-123 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1NC(=O)O[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7-9(13-10(12)11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3,(H,11,12)/t7-,9-/m1/s1
chave InChI
PPIBJOQGAJBQDF-VXNVDRBHSA-N
Aplicação
Evan′s chiral auxiliary (4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone reacts with carboxylic acids to produce corresponding acyl derivatives in the presence of a diisopropylcarbodiimide reagent. It can also employed in the preparation of N-sulfinyloxazolidinone reagent (chiral sulfinyl transfer reagent), which reacts with nucleophiles such as Grignard reagents, enolates, and metalated amides to produce the chiral sulfoxides, sulfinate esters, and sulfonamides.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Tetrahedron Letters, 34, 2255-2255 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1179-1179 (1992)
DIC-mediated coupling of carboxylic acids to (4R, 5S)-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Graham JM, et al.
Synthetic Communications, 30(7), 1221-1226 (2000)
Journal of the American Chemical Society, 115, 10742-10742 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2725-2725 (1993)
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.