Documentos Principais
458937
Sigma-Aldrich
Methyl (R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
98%
Sinônimo(s):
Methyl (R)-(+)-3-(tert-butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H21NO5
Número CAS:
Peso molecular:
259.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]20/D +54°, c = 1.3 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
p.e.
89 °C/0.8 mmHg (lit.)
densidade
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H21NO5/c1-11(2,3)18-10(15)13-8(9(14)16-6)7-17-12(13,4)5/h8H,7H2,1-6H3/t8-/m1/s1
chave InChI
ZNBUXTFASGDVCL-MRVPVSSYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)