B1532
Resorufin benzyl ether
CYP450 substrate, ≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
7-Benzyloxy-3H-phenoxazin-3-one, 7-Benzyloxyresorufin, O7-Benzylresorufin
About This Item
Produtos recomendados
product name
Resorufin benzyl ether, CYP450 substrate
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
solubilidade
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CC2=Nc3ccc(OCc4ccccc4)cc3OC2=C1
InChI
1S/C19H13NO3/c21-14-6-8-16-18(10-14)23-19-11-15(7-9-17(19)20-16)22-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-11H,12H2
chave InChI
XNZRYTITWLGTJS-UHFFFAOYSA-N
Substratos
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Phase I biotransformation reactions introduce or expose functional groups on the drug with the goal of increasing the polarity of the compound. Although Phase I drug metabolism occurs in most tissues, the primary and first pass site of metabolism occurs during hepatic circulation.