M1544
Resorufin methyl ether
Sinônimo(s):
7-Methoxy-3H-phenoxazin-3-one, Methoxyresorufin, O7-Methylresorufin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
pf
≥220 °C (lit.)
solubilidade
dichloromethane: 0.95-1.05 mg/mL, clear, orange to very deep orange
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C13H9NO3/c1-16-9-3-5-11-13(7-9)17-12-6-8(15)2-4-10(12)14-11/h2-7H,1H3
chave InChI
KNYYMGDYROYBRE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Phase I biotransformation reactions introduce or expose functional groups on the drug with the goal of increasing the polarity of the compound. Although Phase I drug metabolism occurs in most tissues, the primary and first pass site of metabolism occurs during hepatic circulation.