P0928
Resorufin pentyl ether
Sinônimo(s):
7-Pentyloxy-3-phenoxazone, 7-Pentyloxy-3H-phenoxazin-3-one, O7-Pentylresorufin, Pentoxyresorufin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
acetonitrile: 0.95- 1.05 mg/mL, clear, orange
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCOc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C17H17NO3/c1-2-3-4-9-20-13-6-8-15-17(11-13)21-16-10-12(19)5-7-14(16)18-15/h5-8,10-11H,2-4,9H2,1H3
chave InChI
ZPSOKQFFOYYPKC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Phase I biotransformation reactions introduce or expose functional groups on the drug with the goal of increasing the polarity of the compound. Although Phase I drug metabolism occurs in most tissues, the primary and first pass site of metabolism occurs during hepatic circulation.