A5882
Antipyrine
analytical standard
Sinônimo(s):
2,3-Dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Phenazone
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
109-111 °C (lit.)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
chave InChI
VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGS1(5742)
Descrição geral
Aplicação
- Pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in animal plasma and serum by various chromatography techniques.
- Internal standard for the analysis of creatinine and uric acid in human plasma by micellar electrokinetic chromatography.
- Reference standard to investigate the effect of diseases, pharmaceuticals, and environmental factors on hepatic oxidative metabolism activity in humans and animals in vivo, owing to its physicochemical, biochemical, and pharmacokinetic properties.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?