Merck
1.10110
SAFC
Ácido 2-[4-(2-hidroxietil)-1-piperazina]-etanossulfônico
Buffer substance HEPES EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
HEPES, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-etanossulfônico, Ácido N-(2-hidroxietil)piperazina-N′-2-etanossulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H18N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
238.30
Beilstein:
883043
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161703
Número do índice EC:
230-907-9
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Características
RNase and DNase free
técnica(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
pH
5.0-5.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
faixa de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
pf
212.6 °C
solubilidade
703.6 g/L
densidade
1.44 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
560 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
chave InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para o processamento biofarmacêutico suporta procedimentos rigorosos de controle de qualidade e é produzido de acordo com os requisitos de MQ-500, conforme definido pelo programa M-Clarity.
Programa M-Clarity
Como parte de nosso Programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são oferecidas com Dossiês EMPROVE® que fornecem documentação abrangente e atualizada para ajudá-lo a enfrentar desafios regulatórios, gerenciar riscos e melhorar seus processos de fabricação.
A qualidade dos tampões é vital para o sucesso dos processos biofarmacêuticos, porque os tampões são indispensáveis em quase todas as etapas da produção.
Nosso amplo portfólio de materiais tampão fabricados sob controles adequados é adaptado às suas necessidades. Variando de graus não BPF para aplicações de baixo risco a IPEC-PQG BPF para aplicações de alto risco, temos produtos que atendem a todas as suas necessidades de fabricação.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Spermidine BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
85558
Spermidine
Cloreto de sódio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
SAFC
1.16224
Cloreto de sódio
HEPES BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
54457
HEPES
HEPES 1 M in H2O
Sigma-Aldrich
83264
HEPES