1.11037
Citrato trissódico
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, USP, FCC, E 331
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Citrato trissódico
About This Item
Agency
USP
Nível de qualidade
conformidade reg.
FCC
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
pH
7.5-9.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
150 °C (decomposition)
solubilidade
425 g/L
densidade
1.76 g/cm3 at 18 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
chave InChI
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Descrição geral
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1