Key Documents
603805
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
CH313CHO
Número CAS:
Peso molecular:
45.05
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
pb
21 °C (lit.)
pf
-125 °C (lit.)
densidade
0.803 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][13C](C)=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i2+1
chave InChI
IKHGUXGNUITLKF-VQEHIDDOSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-38.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-38.89 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Acetaldeído ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
402788
Acetaldeído
Acetaldeído puriss. p.a., anhydrous, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
00070
Acetaldeído