176567
Acetaldehyde-d4
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
Tetradeuteroacetaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
14.05 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
pureza isotópica
≥99 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
347 °F
técnica(s)
protein expression: suitable
índice de refração
n20/D 1.3321 (lit.)
p.e.
21 °C (lit.)
pf
-125 °C (lit.)
densidade
0.856 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3,2D
chave InChI
IKHGUXGNUITLKF-MZCSYVLQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?