Documentos Principais
W286612
Sigma-Aldrich
Phenethyl phenylacetate
natural, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
Benzyl carbinyl phenylacetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
240.30
Número FEMA:
2866
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
9.707
NACRES:
NA.21
fonte biológica
botanical
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
honey; floral; rose; sweet
cadeia de caracteres SMILES
O(CCc2ccccc2)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C16H16O2/c17-16(13-15-9-5-2-6-10-15)18-12-11-14-7-3-1-4-8-14/h1-10H,11-13H2
chave InChI
ZOZIRNMDEZKZHM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)