Documentos Principais
8.18677
Sigma-Aldrich
Lauraldehyde
for synthesis
Sinônimo(s):
Lauraldehyde, Dodecanal, Dodecylaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)10CHO
Número CAS:
Peso molecular:
184.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352114
Número do índice EC:
203-983-6
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
≥98.0% (GC)
pressão de vapor
<300 hPa ( 50 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
200 °C
potência
23000 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
237-239 °C/1013 hPa
pf
11-13 °C
temperatura de transição
flash point 101 °C
densidade
0.83 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C12H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h12H,2-11H2,1H3
chave InChI
HFJRKMMYBMWEAD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.840
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup