Key Documents
900432
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butylammonium decatungstate
Sinônimo(s):
1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, eicosa-μ-oxodi-μ5-oxodecaoxodecatungstate (4:1), 1-Butanaminium, N,N,N-tributyl-, salt with tungstic acid (4:1), TBADT, Tetrakis(N,N,N-tributyl-1-butanaminium) tungstate, Tetrakis(tetrabutylammonium) decatungstate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C64H144N4O32W10
Número CAS:
Peso molecular:
3320.24
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
forma
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
core: tungsten
reaction type: C-H Activation
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Aplicação
When used in conjunction with cobaloxime pyridine chloride (341630), this complex can effect the catalytic, room-temperature dehydrogenation of unactivated alkanes under solar irradiation with hydrogen as the sole byproduct.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
The Sorensen group has reported a dual-catalytic system capable of dehydrogenating alkanes & alcohols at low temperatures with hydrogen gas as the sole byproduct