919349
NaDT
Sinônimo(s):
Sodium decatungstate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na4O32W10
Número CAS:
Peso molecular:
2442.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Aplicação
NaDT is a decatungstate photocatalyst with demonstrated uses in the trifluoromethylation of aliphatic C-H bonds as wells the selective C-H fluorination of unprotected peptides.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)