Documentos Principais
341630
Sigma-Aldrich
Chloro(pyridine)bis(dimethylglyoximato)cobalt(III)
Sinônimo(s):
Chloro(pyridine)cobaloxime(III), NSC 175756
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H19ClCoN5O4
Número CAS:
Peso molecular:
403.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
adequação da reação
core: cobalt
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
pf
235 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccncc1.CC(=N\O)\C(C)=N/O[Co](Cl)O\N=C(C)/C(C)=N\O
InChI
1S/C5H5N.2C4H8N2O2.ClH.Co/c1-2-4-6-5-3-1;2*1-3(5-7)4(2)6-8;;/h1-5H;2*7-8H,1-2H3;1H;/q;;;;+3/p-3/b;2*5-3-,6-4-;;
chave InChI
CKWAWSVVCRVWHW-PCJYWUFNSA-K
Aplicação
Catalyst for:
  • Photocatalytic H2 generation from water under visible light
  • Doetz benzannulation reaction
  • Proton electroreduction reactions
  • Radical heterocyclization reactions
  • Preparation of Mannich base analogues
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Agnès Barbance et al.
Frontiers in microbiology, 11, 590061-590061 (2020-11-27)
Chlordecone (Kepone®) and γ-hexachlorocyclohexane (γ-HCH or lindane) have been used for decades in the French West Indies (FWI) resulting in long-term soil and water pollution. In a previous work, we have identified a new Citrobacter species (sp.86) that is able