Key Documents
372617
Sigma-Aldrich
Potassium tungstate
94%
About This Item
Fórmula linear:
K2WO4
Número CAS:
Peso molecular:
326.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
94%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: tungsten
pf
921 °C (lit.)
densidade
3.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.4O.W/q2*+1;;;2*-1;
chave InChI
AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)