44108
(E)-3-Methylglutaconic acid
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2E)-3-Methyl-2-pentenedioic acid
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
pf
137-143 °C
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C\C(=C\C(=O)O)\C
InChI
1S/C6H8O4/c1-4(2-5(7)8)3-6(9)10/h2H,3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/b4-2+
chave InChI
WKRBKYFIJPGYQC-DUXPYHPUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)