SMB00913
BAA485 (12-Ketodeoxycholic acid)
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
BAA485 (12-Ketodeoxycholic acid), (3α,5β)-3-Hydroxy-12-oxocholan-24-oic acid, 12-Dehydrodeoxycholic acid, 12-Oxolithocholic acid, 3α-Hydroxy-12-oxo-5β-cholan-24-oic acid, 3α-Hydroxy-12-oxo-5β-cholanic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
qualidade
100
composição
(3α,5α)-3-Hydroxy-12-oxocholan-24-oic acid, ≤100%
embalagem
pkg of 25 mg
cor
white to beige
pf
165—167 °C
solubilidade
methanol: 20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CCC(O)=O)C1CC[C@@]([C@]21C)([H])[C@]3([H])CC[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3/h14-20,25H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,23+,24-/m1/s1
chave InChI
CVNYHSDFZXHMMJ-VPUMZWJWSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)