Documentos Principais
700236P
Avanti
12-ketochenodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5β-cholanoic acid-3α,7α-diol-12-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H38O5
Número CAS:
Peso molecular:
406.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 5 mg ((700236P-5MG))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@H](C1)C[C@@H](CC4)O)C)CC(=O)[C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CCC(=O)O)C)C
chave InChI
MIHNUBCEFJLAGN-DMMBONCOSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700236P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)