Key Documents
700216P
Avanti
7-Ketodeoxycholic acid
Avanti Polar Lipids
Sinônimo(s):
5β-cholanic acid-3α,12α-diol-7-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H38O5
Número CAS:
Peso molecular:
406.56
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Polar Lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700216P-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3