Key Documents
700239P
Avanti
12-ketolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
12-Dehydrodeoxycholic acid, 5β-cholanoic acid-3α-ol-12-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H38O4
Número CAS:
Peso molecular:
390.56
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700239P-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1