Documentos Principais
700255P
Avanti
3-oxo chenodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5β-cholanic acid-7α-ol-3-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H38O4
Número CAS:
Peso molecular:
390.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H38O4/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26/h14-15,17-20,22,26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28)/t14-,15+,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-/m1/s1
chave InChI
KNVADAPHVNKTEP-CIGXQKLNSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700255P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)