Documentos Principais
929921
Sigma-Aldrich
Allochenodeoxycholic acid-2,2,4,4-d4 solution
≥98 atom % D, ≥98% (CP), 100 μg/mL in methanol
Sinônimo(s):
(R)-4-((3R,5R,7R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-3,7-dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl-2,2,4,4-d4)pentanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24D4H36O4
Peso molecular:
396.60
Código UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (CP)
concentração
100 μg/mL in methanol
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1C([2H])([2H])C[C@@]2(C)[C@](C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCC(O)=O)([H])C1([2H])[2H]
chave InChI
RUDATBOHQWOJDD-UVSHILEKSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)