Documentos Principais
903868
Sigma-Aldrich
Taurocholic-2,2,4,4-d4 acid 3-sulfate disodium salt
≥98 atom % D, ≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26D4H39NO10S2Na2
Peso molecular:
643.75
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.13
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+4
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NCCS(=O)(O[Na])=O)CC[C@H]([C@@H](CC1)[C@]([C@@H](O)C2)(C)C1C([C@H](O)C3)C2[C@]4(C)[C@@]3([H])C([2H])([2H])[C@H](OS(=O)(O[Na])=O)C([2H])([2H])C4)C
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)